Learn More
N-acetil-D-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450049 100 g 100 g
15430049 5 g 5 g
15440049 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63382.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10172-89-1
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00002664
Clave InChI CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
PubChem CID 101184
ChEBI CHEBI:28203
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-acetamido-3-fenilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-phenylalanine
Punto de fusión 165°C to 169°C
Color Blanco
Beilstein 2213852
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido