Learn More
N-Acetil-D-penicillamina, TRC
Código de producto. 17954995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954995 5 g 5 g
17982115 1 g 1 g
17960895 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1873655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15537-71-0
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 191.25
Sinónimo D-Valine, N-acetyl-3-mercapto-, N-Acetyl-D-Penicillamine, Valine, N-acetyl-3-mercapto-, D- (8CI), N-Acetyl-3-mercaptovaline, N-Acetyl-D-penicillamine, N-Acetylpenicillamine
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-metil-3-sulfanilbutanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-Penicillamine
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-D-Penicillamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616