Learn More
Monohidrato de N-acetil-D-manosamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367606 5 g 5 g
11377606 250 mg 250 miligramos
11357606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.34€
    183.65€ / 5 g
    Ahorro 37.69€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071625-31-4
Fórmula molecular C8H17NO7
Peso molecular (g/mol) 239.22
Número MDL MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
Clave InChI VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
Nombre IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 1346524
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.24 (221.22 anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo