Learn More
N-Acetil-D-manosamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10527970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351470 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427530050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc), CAS # 7772-94-3, is a monosaccharide sialic acid precursor.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
General Description
  • N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is a precursor used to synthesize N-acetylneuraminic acid, the most common physiologic sialic acid present in humans and other mammals
  • Sialic acids are terminal sugars on glycoconjugates that can modify biochemistry of glycoproteins and lipids, mediate cellular adhesion, and act as immune regulators
  • Defects in sialic acid biosynthesis are associated with a number of pathologies
  • Sialic acids are often found at increased expression levels on tumor cell surfaces
Applications
  • As a sialic acid precursor, N-Acetyl-D-mannosamine can be used in many glycoengineering applications, such as modifying immune cell activity, imaging glycans, or blocking pathogen binding
  • N-Acetyl-D-mannosamine hasbeen used in preclinical laboratory studies as a treatment for hereditary inclusion body myopathy, a progressive neuromuscular disease via increased sialylation of podocalyxin
  • N-Acetyl-D-mannosamine has been used in laboratory studies to induce IgG sialylation and prevent obesity-induced hypertension in mice following high-fat diet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-94-3
Fórmula molecular C8H17NO7
Peso molecular (g/mol) 239.22
Número MDL MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
Clave InChI VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
Nombre IUPAC N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida
SMILES O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-mannosamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino