Learn More
N-acetil-D-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-leucine |
| CAS | 19764-30-8 |
| Fórmula molecular | C8H15NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-leucine, N-Acetyl-R-leucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1052 |