Learn More
Éster etílico de N-acetil-D,L-homotriptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D,L-homotryptophan, Ethyl Ester |
| CAS | 110504-55-7 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-3-21-16(20)15(18-11(2)19)9-8-12-10-17-14-7-5-4-6-13(12)14/h4-7,10,15,17H,3,8-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-4-(1H-indol-3-il)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1474 |