Learn More
N-acetil D,L-alfa-metil DOPA dimetil éter, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl D,L-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether |
| CAS | 5934-66-7 |
| Fórmula molecular | C14H19NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine, N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-DL-tyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1263 |