Learn More
Ácido N-acetil-D-glutámico-2,3,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 Acid |
| CAS | 14341-87-8 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H6 N O5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-acetyl-, D- (8 CI), N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, (2 R)-2-Acetamidopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m1/s1/i2D2,3D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-acetamido-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.197 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.095 g/mol |
| Mostrar más |