Learn More
N-Acetil-D-glucosamina, TRC
Código de producto. 30004924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004924 10 g 10 g
30009479 100 g 100 g
30007476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17800010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8 H15 N O6
Peso molecular (g/mol) 221.208
Sinónimo D-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, D-Glucose, 2-acetamido-2-deoxy- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxyglucose, 2-Acetamido-D-glucose, Acetylglucosamine, Bio-NAG, D-N-Acetylglucosamine, GreenNAG, M
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylglucosamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.09