Learn More
N-Acetyl-D-glucosamine, MedChemExpress
Código de producto. 16462019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16462019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16462019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0132
MedChemExpress N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-glucosamine
Forma física Powder
CAS 7512-17-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO6
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (565.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (452.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 221.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza 97.0%