Learn More
N-acetil-D-glucosamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-glucosamine-d3 |
| CAS | 77369-11-0 |
| Fórmula molecular | C8H12D3NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyl-d3-amino)-2-deoxy-D-glucose, 2-(Acetamido-d3)-2-deoxy-D-glucose, NSC 524344-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)O[C@@H]1CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 224.23 |