Learn More
Melford N-acetil-D-glucosamina
Código de producto. 30018054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018054 500 g 500 g
30018053 5 g 5 g
30018052 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018054 Proveedor Melford N.º de proveedor A90510500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 7512-17-6
Fórmula molecular :C8H15NO6
Peso molecular: 221,21
Especificaciones
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Cantidad 500 g