Learn More
Melford N-acetil-D-glucosamina
Código de producto. 30018051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018051 1 kg 1 Kg
30018050 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018051 Proveedor Melford N.º de proveedor A905101000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 7512-17-6
Fórmula molecular :C8H15NO6
Peso molecular: 221,21
Especificaciones
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Cantidad 1 kg