Learn More
N-acetil-D-glucosamina 6-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-Glucosamine 6-Acetate |
| CAS | 131832-93-4 |
| Fórmula molecular | C10H17NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 6-Acetate, (N,6-O)-Diacetyl-D-Glucosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(12)11-7-9(15)8(14)6(18-10(7)16)3-17-5(2)13/h6-10,14-16H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-,7-,8-,9-,10?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1C(O)C(NC(C)=O)[C@H](O)OC1COC(C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1005 |