Learn More
N-acetil-D-galactosamina, TRC
Código de producto. 30315902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315902 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30315902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1770001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-beta-D-galactosamine
CAS 1811-31-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H15 N O6
Cantidad 1 g
Sinónimo D-Galactose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Galactosamine, N-acetyl-, D- (6CI), Galactose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-2-acetamido-D-galactose, 2-N-Acetyl-D-galactosamine, D-N-Acetylgalactosamine, GalNAc, N-Acetyl D-galactosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-galactose, N-Acetyl-2-amino-2-deoxygalactose, N-Acetyl-D-galactosamine, N-Acetylchondrosamine, N-Acetylgalactosamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 221.2078
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0899
Porcentaje de pureza >95