Learn More
Sal sódica de 4-sulfato de N-acetil-D-galactosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 660839-03-2 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N Na O9 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-Acetylgalactosamine 4-Sulfate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(11)9-5-6(12)7(18-19(14,15)16)4(2-10)17-8(5)13;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7+,8?;/m1./s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](OS(=O)(=O)O[Na])[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxisulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 323.253 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.029 |