Learn More
N-acetil-D-cisteína, TRC
Código de producto. 30240672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240672 100 mg 100 miligramos
30240599 250 mg 250 miligramos
30240622 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA172175100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26117-28-2
Fórmula molecular C5H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 163.19
Sinónimo 2S-Acetylamino-3-mercaptopropanoic Acid, D-N-Acetylcysteine, N-Acetyl-(S)-cysteine;
Nombre IUPAC N-acetil-D-cisteína
SMILES O=C([C@H](NC(C)=O)CS)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.03