Learn More
N-acetil D-alfa-metil DOPA dimetil éter, TRC
Código de producto. 30324517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324517 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30324517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1866655MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Fórmula molecular C14H19NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 281.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1263