Learn More
N-acetil D-alfa-metil DOPA dimetil éter (sal de (+)-alfa-metilbencilamina, TRC)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether (+)-alpha-Methylbenzylamine Salt |
| CAS | 17772-88-2 |
| Fórmula molecular | C22H30N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine (+)-α-Methylbenzylamine, N-Acetyl D-α-Methyl DOPA Dimethyl Ether (+)-α-Methylbenzylamine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO5.C8H11N/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18);2-7H,9H2,1H3/t14-;7-/m11/s1 |
| SMILES | COC1=CC(C[C@@H](C)([NH]C(C)=O)C(O)=O)=CC=C1OC.C[C@H2](C2=CC=CC=C2)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (R)-2-acetamido-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanoico(R)-1-feniletan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 402.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.49 |