Learn More
N-Acetil-D-allo-isoleucina, TRC
Código de producto. 30179286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179286 10 mg 10 miligramos
30178988 100 mg 100 miligramos
30178979 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16819310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54831-20-8
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-acetamido-3-ácido metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-allo-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1052