Learn More
N-Acetil-D-allo-isoleucina, TRC
Código de producto. 30178988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178988 100 mg 100 miligramos
30178979 50 mg 50 miligramos
30179286 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30178988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA168193100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54831-20-8
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-acetamido-3-ácido metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-allo-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1052
Condiciones de envío Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.