Learn More
N-acetil-D-alanil-D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-alanyl-D-alanine |
| CAS | 19993-26-1 |
| Fórmula molecular | C8H14N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-D-Ala-D-Ala-oh, Acetyl-D-alanyl-D-alanine, N-Acetyl-D-alanyl-D-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O4/c1-4(9-6(3)11)7(12)10-5(2)8(13)14/h4-5H,1-3H3,(H,9,11)(H,10,12)(H,13,14)/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[[(2R)-2-acetamidopropanoil]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0954 |