Learn More
N-acetil-D-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470149 1 g 1 g
15480149 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63450.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19436-52-3 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
N-Acetyl-D-alanine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s). N-acetyl-D-alanine may be used to study aglycon pocket specific binding on vancomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-acetil-D-alanina puede usarse con otros aminoácidos D-aminoacilatados como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de D-aminoacilasa(s)/amidohidrolasa(s). La N-acetil-D-alanina se puede utilizar para estudiar la unión específica de la bolsa de aglycon a la vancomicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19436-52-3
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00063133
Clave InChI KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-d-alanine, ac-d-ala-oh, r-2-acetamidopropanoic acid, acetyl-d-alanine, n-acetylalanine, 2r-2-acetamidopropanoic acid, r-2-acetylamino-propionic acid, alanine, n-acetyl, n-acetyl-d-ala, n-acetyl d-alanine
PubChem CID 132213
Nombre IUPAC (2R)-2-ácido acetamidopropanoico
SMILES CC(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-alanine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido