Learn More
N-acetil-D-alanina-2,3,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-alanine-2,3,3,3-d4 |
| CAS | 2708343-30-8 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H5 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-D-alanine-2,3,3,3-D4, N-Acetyl-D-alanine-d4, (2 R)-2-Acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid, (R)-2-Acetamidopropionic-2,3,3,3-d4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m1/s1/i1D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.155 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.083 g/mol |
| Mostrar más |