Learn More
N-acetil-D-[1-13C15N]glucosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-[1-13C15N]glucosamine |
| CAS | 478529-40-7 |
| Fórmula molecular | C713CH1515NO6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[15N]Acetamido-2-deoxy-D-[1-13C]glucose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1/i8+1,9+1 |
| SMILES | CC(=O)[15NH][C@H]1[13CH](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)(2^{13}C)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 223.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0903 |