Learn More
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
Código de producto. 16470368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470368 5 mg 5 miligramos
16441869 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19791
MedChemExpress N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-Calicheamicin
Forma física Solid
CAS 108212-76-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C57H76IN3O22S4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7N(CC)C(C)=O)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C/CSSSC
Peso molecular (g/mol) 1410.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1410.39
Porcentaje de pureza 98.0%