Learn More
N-acetil bisoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylbisoprolol |
| CAS | 66722-65-4 |
| Fórmula molecular | C20 H33 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propil]-N-propan-2-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 367.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.2359 |