Learn More
N-Acetil-Beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-beta-alanine |
| CAS | 3025-95-4 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O3 |
| Sinónimo | β-Alanine, N-acetyl-, N-Acetyl-β-alanine, 3-(Acetylamino)propanoic acid, 3-(Acetylamino)propionic acid, 3-Acetamidopropanoic acid, 3-Acetamidopropionic acid, Acetyl-β-alanine, N-Acetyl-3-aminopropanoic acid, NSC 32039 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-4(7)6-3-2-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-acetamidopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.13 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |
| Mostrar más |