Learn More
Éster de N-acetil-beta-alanina N-hidroxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-beta-alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 154194-69-1 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-Ss-Alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O5/c1-6(12)10-5-4-9(15)16-11-7(13)2-3-8(11)14/h2-5H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(=O)NCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-acetamidopropanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 228.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0746 |