Learn More
N-acetil-beta-alanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499310 1 g 1 g
11409320 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50208.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3025-95-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3025-95-4
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00037296
Clave InChI LJLLAWRMBZNPMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-beta-alanine, n-acetyl-b-alanine, ac-beta-ala-oh, n-acetyl-, a-alanine, 3-acetylamino propanoic acid, n-acetyl-?-alanine, acetyl-beta-alanine, n-acetyl-ss-alanine, ac--ala-oh, beta-alanine, n-acetyl
PubChem CID 76406
ChEBI CHEBI:16682
Nombre IUPAC 3-acetamidopropanoic acid
SMILES CC(=O)NCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-beta-alanine
Punto de fusión 77°C
Fórmula lineal CH3CONHCH2CH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 97%