Learn More
N-acetil-bD-glucosamina 6-acetato 1,3,4-tribencil éter, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-Beta-D-Glucosamine 6-Acetate 1,3,4-Tribenzyl Ether |
| CAS | 129729-33-5 |
| Fórmula molecular | C31H35NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranoside 6-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H35NO7/c1-22(33)32-28-30(37-19-25-14-8-4-9-15-25)29(36-18-24-12-6-3-7-13-24)27(21-35-23(2)34)39-31(28)38-20-26-16-10-5-11-17-26/h3-17,27-31H,18-21H2,1-2H3,(H,32,33)/t27?,28?,29-,30?,31-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1[C@H](OCc2ccccc2)OC(COC(=O)C)[C@@H](OCc3ccccc3)C1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(3S,6R)-5-acetamido-3,4,6-tris(fenilmetoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 533.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 533.2414 |