Learn More
N-Acetil Axitinib, TRC
Código de producto. 30135198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135198 10 mg 10 miligramos
30137762 2.5 mg 2.50 miligramo
30011314 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13456010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1639137-80-6
Fórmula molecular C24H20N4O2S
Peso molecular (g/mol) 428.51
Sinónimo (E)-2-((1-Acetyl-3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)-N-methylbenzamide
Nombre IUPAC 2-[1-acetil-3-[(E)-2-piridina-2-iletenil]indazol-6-il]sulfanil-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C(=O)C)c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Axitinib
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Axitinib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N4O2S/c1-16(29)28-22-15-18(31-23-9-4-3-8-20(23)24(30)25-2)11-12-19(22)21(27-28)13-10-17-7-5-6-14-26-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,30)/b13-10+
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical