Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 879.98 |
| Tipo de producto | N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2 |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Secuencia | Ac-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH2 |
For Research Use Only