Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Código de producto. 15440347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15440347 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15440347
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64134.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico para caspasa-3
CAS 201608-14-2
Fórmula molecular C30H34F3N5O13
Formula Weight (peso de la fórmula) 729.61g/mol
Sinónimo Ac-DEVD-AFC
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder