Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluorometil)cumarina
Código de producto. 15400347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400347 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15400347 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64106.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Un sustrato fluorogénico adecuado para el ensayo de furina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico adecuado para el ensayo de furina
Fórmula molecular C35H51F3N12O9
Formula Weight (peso de la fórmula) 840,80g/mol
Sinónimo Ac-REKR-AFC; Ac-Arg-Glu-Lys-Arg-AFC
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO o DMF
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido