Learn More
N-acetil 6-clorotriptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl 6-Chlorotryptophan |
| CAS | 50517-10-7 |
| Fórmula molecular | C13 H13 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-3-(6-cloro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0615 |