Learn More
N-acetil-6-cloro-D-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-6-chloro-D-tryptophan |
| CAS | 56777-76-5 |
| Fórmula molecular | C13H13ClN2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=CC(Cl)=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(6-cloro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0615 |