Learn More
N-acetil-5-metil-dl-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-5-methyl-dl-tryptophan |
| CAS | 71953-90-7 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-8-3-4-12-11(5-8)10(7-15-12)6-13(14(18)19)16-9(2)17/h3-5,7,13,15H,6H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccc(C)cc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-(5-metil-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1161 |