Learn More
N-Acetil-5-hidroxitriptamina, TRC
Código de producto. 30011978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011978 1 g 1 g
30003965 100 mg 100 miligramos
17940775 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1791601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210-83-9
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.2518
Sinónimo Acetamide, N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-, Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), Serotonin, N-acetyl-, N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, 5-Hydroxy-N-acetyltryptamine, 5-Hydroxymelatonin, N-Acetyl-2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethylamine, N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, N-Acetylserotonin, Normelatonin, O-Demethylmelatonin
Nombre IUPAC N-[2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-serotonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055
Porcentaje de pureza >95%