Learn More
N-Acetil-5-hidroxitriptamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17720629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17720629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17720629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetil-5-hidroxitriptamina
CAS 1210-83-9
Sinónimo N-Acetilserotonina
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 119 °C a 123 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro
Pureza ≥97,5%