Learn More
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, MedChemExpress
Código de producto. 16460507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16460507 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16460507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107854
MedChemExpress N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
CAS 1210-83-9
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-Acetylserotonin Normelatonin O-Demethylmelatonin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (458.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation