Learn More
N-acetil-4'-tetrahidropiranilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-4'-tetrahydropyranylglycine |
| CAS | 1219171-26-2 |
| Fórmula molecular | C9H15NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO4/c1-6(11)10-8(9(12)13)7-2-4-14-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)NC(C1CCOCC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-2-(oxan-4-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1001 |