Learn More
N-Acetil-4-piperidona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666372 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173890 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32161-06-1
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00006190
Clave InChI NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
Nombre IUPAC 1-acetilpiperidin-4-ona
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-4-piperidone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Naranja
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5015 to 1.5035
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso