Learn More
N-Acetil-4-benzoquinona Imina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-4-benzoquinone Imine |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |