Learn More
Ácido N-Acetil-4-aminosalicílico, TRC
Código de producto. 30137532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137532 1 g 1 g
30133438 10 g 10 g
17944245 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1683251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-86-2
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP)
Nombre IUPAC Ácido 4-acetamido-2-hidroxibenzoico
SMILES CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532
Porcentaje de pureza >95%