Learn More
N-acetil-4-aminobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-4-aminobiphenyl |
| CAS | 4075-79-0 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-fenilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 211.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0997 |