Learn More
Ácido N-acetil-4,7,8,9-tetra-O-acetil-2,3-deshidro-2-desoxineuramínico, éster metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuramini |
| CAS | 73960-72-2 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O12 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO12/c1-9(22)21-17-14(30-11(3)24)7-15(20(27)28-6)33-19(17)18(32-13(5)26)16(31-12(4)25)8-29-10(2)23/h7,14,16-19H,8H2,1-6H3,(H,21,22)/t14-,16+,17+,18+,19+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-acetiloxi-2-[(1S,2R)-1,2,3-triacetiloxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 473.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.1533 |