Learn More
N-acetil-3-metoxitirosina, TRC
Código de producto. 30323127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30323127 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30323127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA459635500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-3-methoxytyrosine
CAS 63357-45-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H15 N O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-Acetyl-3-methoxy-DL-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)13-9(12(16)17)5-8-3-4-10(15)11(6-8)18-2/h3-4,6,9,15H,5H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17)
SMILES COc1cc(CC(NC(=O)C)C(=O)O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 253.251
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.095
Porcentaje de pureza >95