Learn More
Amida de N-acetil-3-yodo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-3-iodo-L-tyrosine, Amide |
| CAS | 59302-19-1 |
| Fórmula molecular | C11 H13 I N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13IN2O3/c1-6(15)14-9(11(13)17)5-7-2-3-10(16)8(12)4-7/h2-4,9,16H,5H2,1H3,(H2,13,17)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxi-3-yodofenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 348.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.9971 |