Learn More
N-acetil-3-hidroxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-3-hydroxyindole |
| CAS | 33025-60-4 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(3-hydroxy-1H-indol-1-yl)-, 1H-Indol-3-ol, 1-acetyl- (9CI), Indoxyl, 1-acetyl- (6CI), 1-(3-Hydroxy-1H-indol-1-yl)ethanone, 1-(3-Hydroxyindol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-3-hydroxyindole, N-Acetyl-3-hydroxyindole, N-Acetylindol-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)11-6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-6,13H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)n1cc(O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-hidroxiindol-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0633 |